Fortfahren mit
79412
Phosphazen-Base P1-t-Oct
≥97.0%
Synonym(e):
tert.-Octylimino-tris-(dimethylamino)-phosphoran
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 412,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H35N4P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
290.43
UNSPSC Code:
12352001
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7129981
Assay:
≥97.0%
Form:
liquid
€ 412,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97.0%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.474
bp
68 °C/0.05 mmHg (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CN(C)P(=NC(C)(C)CC(C)(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C14H35N4P/c1-13(2,3)12-14(4,5)15-19(16(6)7,17(8)9)18(10)11/h12H2,1-11H3
InChI key
DSCJCKAURXOQPX-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Sterically hindered, neutral nitrogen base with similar basicity as BEMP (Kat.-Nr. 20025)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
794087941779432
description
≥97.0%
description
≥97.0% (GC)
description
≥98.0% (NT)
description
≥97.0% (NT)
assay
≥97.0%
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥98.0% (NT)
assay
≥97.0% (NT)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
bp
68 °C/0.05 mmHg (lit.)
bp
347 °F/1013 hPa
bp
96 °C/0.05 mmHg (lit.)
bp
119-122 °C/0.1 mmHg (lit.)
refractive index
n20/D 1.474
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.492
refractive index
n20/D 1.509
functional group
amine
functional group
amine
functional group
amine
functional group
amine
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)