Fortfahren mit
714224
Bis-(N-diazo)-tris-(O-acetyl)-2-deoxystreptamin
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
(1α,2βb,3α,4β,6β)-4,6-Diazido-1,2,3-cyclohexantriol-triacetat, 2-DOS-diazid-triacetat, 4t,6t-Diazido-cyclohexan-1r,2t,3c-triyl-triacetat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 301,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H16N6O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
340.29
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Beilstein/REAXYS Number:
5639286
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
crystals
€ 301,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
crystals
composition
carbon, 41.5-43.2% , nitrogen, 24.0-25.4%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)O[C@H]1[C@@H](C[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C12H16N6O6/c1-5(19)22-10-8(15-17-13)4-9(16-18-14)11(23-6(2)20)12(10)24-7(3)21/h8-12H,4H2,1-3H3/t8-,9+,10+,11-,12-
InChI key
SQKWPVVWVBKSIG-CSPFCNMYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
714216412791D163708
description
≥97% (HPLC)
description
≥97% (TLC)
description
97%
description
98%
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
97%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
form
crystals
form
solid
form
-
form
crystals
composition
carbon, 41.5-43.2% , nitrogen, 24.0-25.4%
composition
-
composition
-
composition
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)