Merck
900552
Sigma-Aldrich
Graphene
silane modified, avg. no. of layers, 1 ‑ 5
Synonym(e):
Si-G
Größe auswählen
250 MG
€ 382,00
€ 382,00
Voraussichtliches Versanddatum26. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 382,00
About This Item
Lineare Formel:
SiCxHyOz
UNSPSC-Code:
12141908
NACRES:
NA.23
€ 382,00
Voraussichtliches Versanddatum26. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
powder
Leistungsmerkmale
avg. no. of layers 1 ‑ 5
Kationenspuren
C: >75%
Si: >2.5%
Allgemeine Beschreibung
  • Functionalization agent: KH-550.
  • Solubility: Organic solvents.
  • Thickness: 1-5 layers.
  • Lateral size: 0.5-5 μm.
Anwendung
  • Polymer filler to improve thermal, electrical and mechanical properties.
  • Rubber filler to improve mechanical and gas barrier properties.
  • Super hydrophobic surface.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Effect of functionalization of graphene nanoplatelets on the mechanical response of graphene/epoxy composites.
Moghadam A, et al.
Materials & Design, 66, 142-149 (2015)
Oil-absorbent polyurethane sponge coated with KH-570-modified graphene.
Li B, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 132(16), 41821/1-41821/7 (2015)
Superhydrophobic Functionalized Graphene Aerogels.
Lin Y, et al.
ACS Applied Materials & Interfaces, 3(7), 2200-2203 (2011)
Artikel
Advances in scalable synthesis and processing of two-dimensional materials