Fortfahren mit
900528
Doped graphene
sulfur-doped, avg. no. of layers, 1 ‑ 5
greener alternative
Umweltfreundlichere Alternative
Synonym(e):
S-Doped graphene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 350,00
€ 262,50
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.23
€ 262,50
Listenpreis€ 350,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Sulfur-doped graphene, avg. no. of layers, 1 ‑ 5
assay
≥95%
Quality Segment
form
powder
feature
avg. no. of layers 1 ‑ 5
composition
Carbon, 85-95% , Oxygen, <7.5% , Sulfur, 2.0-4.0%
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
surface area
>500 m2/g , BET
greener alternative category
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products that adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This enabling product synthesizes 2D materials with thin layers and high purity, enhancing applications in energy generation, transport, and storage while promoting sustainable practices. Click here for more information.
  • Typical thickness: 1-5 layers.
  • Typical size : 0.5-5 μm.
Application
  • Electrocatalyst.
  • Field-effect transistors.
  • Sensors.
  • Lithium ion batteries.
  • Supercapacitors.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
900530900552900442
description
avg. no. of layers, 1 ‑ 5
description
avg. no. of layers, 1 ‑ 5
description
silane modified, avg. no. of layers, 1 ‑ 5
description
dispersion in DMF, avg. no. of layers, 1 ‑ 3
assay
≥95%
assay
≥95%
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
dispersion (in DMF)
feature
avg. no. of layers 1 ‑ 5
feature
avg. no. of layers 1 ‑ 5
feature
avg. no. of layers 1 ‑ 5
feature
avg. no. of layers 1 ‑ 3
greener alternative category
Enabling
greener alternative category
Enabling
greener alternative category
Enabling
greener alternative category
-
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfur-doped graphene
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7782-44-7
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)