900526
Doped graphene
boron-doped, avg. no. of layers, 1 ‑ 5
Synonym(e):
B-doped graphene, BG
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Boron-doped graphene, avg. no. of layers, 1 ‑ 5
Beschreibung
Oxygen: <7.5%
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder
Leistungsmerkmale
avg. no. of layers 1 ‑ 5
Oberflächenbereich
>500 m2/g
Kationenspuren
B: 2.0-4.0%
C: 85-95%
Allgemeine Beschreibung
- Typical thickness: 1-5 layers.
- Typical size : 0.5-5 μm.
Anwendung
- Electro catalyst.
- Field-effect transistors.
- Sensors.
- Lithium ion batteries.
- Supercapacitors.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Advances in scalable synthesis and processing of two-dimensional materials