900430
SGA 550 100 isiphor
Synonym(e):
Europium doped alkaline earth orthosilicate, Green phosphor, Rare earth doped phosphor
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Zusammensetzung
Halogen Free, Br <700 ppm, Cl <700 ppm, Br+Cl <1000 ppm
Partikelgröße
14-16 μm (D90)
5-7 μm (D10)
9-11 μm (D50)
Fluoreszenz
λem 547 nm±1 nm
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)