Merck
919241
Sigma-Aldrich
Aluminium-Cerium-Oxid
nanopowder, ≤120 nm particle size (BET), 99% trace metals basis
Synonym(e):
Cer Aluminat, Cer aluminium-oxid
Größe auswählen
10 G
€ 135,00
50 G
€ 438,00
€ 135,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
€ 135,00
50 G
€ 438,00
About This Item
Lineare Formel:
AlCeO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
€ 135,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99% trace metals basis
Form
nanopowder
Partikelgröße
≤120 nm (BET)
SMILES String
[Ce+3].[O-][Al]([O-])[O-]
InChI
1S/Al.Ce.3O/q;+3;3*-1
InChIKey
GFIRVRHWPCRRBW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Aluminum cerium oxide finds applications in in defense, automotive, aerospace and electrical industries.
Verpackung
10, 50 g in glass bottle
Rechtliche Hinweise
Product of Engi-Mat Co.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)