Wichtige Dokumente
900393
Folate-PEG2000-COOH
average Mn 2,000
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)