900206
DL-Cysteine-3,3-d2
≥98% D, ≥98% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥98% D
Assay
≥98% (CP)
Form
powder
Methode(n)
bio NMR: suitable
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
SC([2H])([2H])C(N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/i1D2
InChIKey
XUJNEKJLAYXESH-DICFDUPASA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable