Fortfahren mit
705489
Vitamin D2 (6,19,19-d3)
98% (CP)
Synonym(e):
Calciferol (6,19,19-d3), Ercalciol (6,19,19-d3), Ergocalciferol (6,19,19-d3)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.260,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C28D3H41O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
399.67
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+3
Form:
powder
€ 1.260,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98% (CP)
form
powder
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
color
white to off-white
mp
114-118 °C
mass shift
M+3
storage temp.
−20°C
SMILES string
[2H]/C([2H])=C1CC[C@H](O)CC\1=C([2H])\C=C2/CCC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]23)[C@H](C)\C=C\[C@H](C)C(C)C
InChI
1S/C28H44O/c1-19(2)20(3)9-10-22(5)26-15-16-27-23(8-7-17-28(26,27)6)12-13-24-18-25(29)14-11-21(24)4/h9-10,12-13,19-20,22,25-27,29H,4,7-8,11,14-18H2,1-3,5-6H3/b10-9+,23-12+,24-13-/t20-,22+,25-,26+,27-,28+/m0/s1/i4D2,13D
InChI key
MECHNRXZTMCUDQ-OQGZBSKRSA-N
General description
Vitamin D2 (6,19,19-d3) is a deuterated vitamin D2 wherein C-6 and C-19 protons are replaced by deuterium. Vitamin D2, also known as ergocalciferol, is produced by plants and mushrooms in the presence of sunlight.
Application
Vitamin D2 (6,19,19-d3) can be used as an analytical standard for the quantitative analysis of vitamin D2 concentration in human blood via LC-MS/MS.
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
705497705888739847
description
98% (CP)
description
97 atom % D, 98% (CP)
description
≥97 atom % D, ≥98% (CP)
description
100 μg/mL in ethanol, 97 atom % D, 98% (CP)
assay
98% (CP)
assay
98% (CP)
assay
≥98% (CP)
assay
98% (CP)
mass shift
M+3
mass shift
M+3
mass shift
M+3
mass shift
M+3
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
solution
mp
114-118 °C
mp
88-95 °C
mp
-
mp
-
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 1 Oral
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)