Fortfahren mit
701424
L-Cystein-2,3,3-d3
98 atom % D, 97% (CP)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HSCD2CD(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
124.18
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
97% (CP)
Mass shift:
M+3
Form:
powder
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
98 atom % D
assay
97% (CP)
form
powder
mp
220 °C
mass shift
M+3
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[2H]C([2H])(S)[C@]([2H])(N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1D2,2D
InChI key
XUJNEKJLAYXESH-RBXBQAPRSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1161509
description
98 atom % D, 97% (CP)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
-
assay
97% (CP)
assay
-
mass shift
M+3
mass shift
-
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
mp
220 °C
mp
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)