Merck
900183
Sigma-Aldrich
Tetrahydrocortisone-2,2,3,4,4-d5
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Größe auswählen
1 MG
€ 467,00
€ 467,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
€ 467,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21D5H27O5
Molekulargewicht:
369.51
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 467,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (CP)
Form
powder
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Massenverschiebung
M+5
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@]1([2H])C([2H])([2H])C[C@@]2(C)[C@@](CCC(C(CC[C@]3(O)C(CO)=O)[C@]3(C)C4)C2C4=O)([H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C21H32O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h12-15,18,22-23,26H,3-11H2,1-2H3/t12-,13-,14?,15?,18?,19+,20+,21+/m1/s1/i5D2,9D2,13D
InChIKey
SYGWGHVTLUBCEM-GDDQKZIGSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)