Merck
H6904
6β-Hydroxycortisol
synthetic (organic), ≥98%, organic anion transporter 3 substrate, powder
Synonym(e):
4-Pregnene-6,11β,17,21-tetrol-3,20-dione
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H30O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
378.46
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
6β-Hydroxycortisol, ≥98%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥98%
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
CC12CCC(=O)C=C1C(O)CC3C4CC[C@](O)(C(=O)CO)C4(C)CC(O)C23
InChI
1S/C21H30O6/c1-19-5-3-11(23)7-14(19)15(24)8-12-13-4-6-21(27,17(26)10-22)20(13,2)9-16(25)18(12)19/h7,12-13,15-16,18,22,24-25,27H,3-6,8-10H2,1-2H3/t12?,13?,15?,16?,18?,19?,20?,21-/m0/s1
InChI key
GNFTWPCIRXSCQF-JFQOUMBGSA-N
Application
6β-Hydroxycortisol has been used in liquid chromatography with tandem mass spectrometry (LC/MS/MS) analysis to confirm the human embryonic kidney (HEK293) cell-based conversion of parent cortisol to 6β-hydroxycortisol (6βOH) metabolites.
Biochem/physiol Actions
6β-Hydroxycortisol is a metabolite of cortisol.
6β-Hydroxycortisol serves as a substrate for the organic anion transporter 3 (OAT3) and the multidrug and toxin extrusion proteins (MATE1 and MATE-2K).
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)