900173
Fluorescent nanodiamond
Nitrogen vacancy >60 NVN/particle, 70 nm avg. part. size (DLS), 1 mg/mL in deionized water
Synonym(e):
Nanodiamond
Beschreibung
+56.7 mV ±20%
Qualitätsniveau
Form
dispersion
nanoparticles
Zusammensetzung
Nitrogen vacancy, >60 NVN/particle
Konzentration
1 mg/mL in deionized water
Durchschnittliche Teilgröße
70 nm (DLS)
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Fluorescent Nanodiamond Particles (FNDs)- Find properties and applications of nanodiamond particles.
Fluorescent Nanodiamonds and biofunctionalization strategies are detailed for imaging and bioconjugation applications.