Wichtige Dokumente
900016
TBAF(9-Ph-9-fluorenol)3
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
138-143 °C
Funktionelle Gruppe
amine
hydroxyl
phenyl
SMILES String
CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.OC1(C2=CC=CC=C2)C3=C(C=CC=C3)C4=C1C=CC=C4.OC5(C6=CC=CC=C6)C7=C(C=CC=C7)C8=C5C=CC=C8.OC9(C%10=CC=CC=C%10)C%11=C(C=CC=C%11)C%12=C9C=CC=C%12.[F-]
InChI
1S/3C19H14O.C16H36N.FH/c3*20-19(14-8-2-1-3-9-14)17-12-6-4-10-15(17)16-11-5-7-13-18(16)19;1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h3*1-13,20H;5-16H2,1-4H3;1H/q;;;+1;/p-1
InChIKey
HTKORNSKGASQCX-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)