Merck
87420
Sigma-Aldrich
Tetrahydrofurfurylchlorid
≥97.0% (GC)
Synonym(e):
2-Chlormethyl-tetrahydrofuran
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H9ClO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
120.58
Beilstein:
102716
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥97.0% (GC)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.455 (lit.)
n20/D 1.456
bp
150-151 °C (lit.)
41-43 °C/11 mmHg (lit.)
Dichte
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClCC1CCCO1
InChI
1S/C5H9ClO/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5H,1-4H2
InChIKey
IVJLGIMHHWKRAN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
113.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
45 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)