Merck
228001
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-oxazolidinon
99.5%
Synonym(e):
3-Methyl-1,3-oxazolidin-2-on
Größe auswählen
25 G
€ 338,00
€ 338,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 338,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H7NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
101.10
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 338,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99.5%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.454 (lit.)
bp
87-90 °C/1 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
15 °C (lit.)
Dichte
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CN1CCOC1=O
InChI
1S/C4H7NO2/c1-5-2-3-7-4(5)6/h2-3H2,1H3
InChIKey
VWIIJDNADIEEDB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
3-Methyl-2-oxazolidinone mixed with ethylene carbonate or dimethyl carbonate in the presence of lithium tetrafluoroborate or lithium hexafluorophosphate has been used as an electrolyte in lithium batteries[1].
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Is 3-methyl-2-oxazolidinone a suitable solvent for lithium-ion batteries?
Gzara L, et al.
Journal of Power Sources, 156(2), 634-644 (2006)