Merck
86998
Sigma-Aldrich
β-Phenyl-L-phenylalanin
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
(S)-2-Amino-3,3-diphenyl-propionsäure, 3,3-Diphenyl-L-alanin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H15NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
N[C@@H](C(c1ccccc1)c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C15H15NO2/c16-14(15(17)18)13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H,16H2,(H,17,18)/t14-/m0/s1
InChIKey
PECGVEGMRUZOML-AWEZNQCLSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)