Merck
89351
Sigma-Aldrich
β-Phenyl-D-phenylalanin
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
(R)-2-Amino-3,3-diphenyl-propionsäure, 3,3-Diphenyl-D-alanin
Größe auswählen
1 G
€ 365,00
€ 365,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 365,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H15NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.29
Beilstein:
4906961
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 365,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
N[C@H](C(c1ccccc1)c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C15H15NO2/c16-14(15(17)18)13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H,16H2,(H,17,18)/t14-/m1/s1
InChIKey
PECGVEGMRUZOML-CQSZACIVSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)