Merck
86705
Sigma-Aldrich
Tetraethylharnstoff
≥98.0%
Synonym(e):
TEU
About This Item
Lineare Formel:
(C2H5)2NCON(C2H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.27
Beilstein:
1763126
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98.0%
Brechungsindex
n20/D 1.447
bp
211-213 °C (lit.)
Dichte
0.907 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CCN(CC)C(=O)N(CC)CC
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
177.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
81 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)