Merck
481777
Sigma-Aldrich
Hexafluortitansäure -Lösung
60 wt. % in H2O, 99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Dihydrogen hexafluorotitanate(2−) , Fluorotitanic acid, Hexafluorotitanic acid, Hexafluorotitanic acid (H2 TiF6 )
Größe auswählen
500 G
€ 49,50
€ 49,50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 G
€ 49,50
About This Item
Lineare Formel:
H2TiF6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.87
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 49,50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99.9% trace metals basis
Konzentration
60 wt. % in H2O
Dichte
1.675 g/mL at 25 °C
SMILES String
F.F.F[Ti](F)(F)F
InChI
1S/6FH.Ti/h6*1H;/q;;;;;;+4/p-4
InChIKey
PFSXARRIPPWGNC-UHFFFAOYSA-J
Verwandte Kategorien
Verpackung
Packaged in poly bottles
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Characterization of Titanium Oxide Films Prepared by Liquid Phase Deposition Using Hexafluorotitanic Acid
Lee MK and Lei BH
Jpn J. App. Phys., Part I, 39(2), 103-103 null
"Deposition of high dielectric barium-doped titanium silicon oxide films on silicon using hexafluorotitanic acid and barium nitrate.
Lee MK, et al.
Electrochemical and Solid-State Letters, 7(11), B42-B44 (2004)