Fortfahren mit
690953
1,1,3,3-Tetramethylguanidin
≥99.0% (GC)
Synonym(e):
N,N,N′,N′-Tetramethylguanidin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2NC(=NH)N(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
115.18
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-302-7
Beilstein/REAXYS Number:
969608
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
impurities
≤0.50% water
color
APHA: ≤150
bp
162-163 °C (lit.)
density
0.916 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CN(C)C(=N)N(C)C
InChI
1S/C5H13N3/c1-7(2)5(6)8(3)4/h6H,1-4H3
InChI key
KYVBNYUBXIEUFW-UHFFFAOYSA-N
Application
N,N,N′,N′-Tetramethylguanidin kann zum Synthetisieren der folgenden Stoffe verwendet werden:
  • Dinucleosid-Phosphotriester(1)
  • 1,1,3,3-Tetramethylguanidinium 2-ethylhexoat(2)
  • ionische Tetramethylguanidin-Flüssigkeit (TMG IL)(3)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
2417689700616582
description
≥99.0% (GC)
description
99%
description
analytical standard
description
PESTANAL®, analytical standard
assay
≥99.0% (GC)
assay
99%
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
density
0.916 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
bp
162-163 °C (lit.)
bp
52-54 °C/11 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
impurities
≤0.50% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,1,3,3-Tetramethylguanidin
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
122.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
50 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)