Fortfahren mit
86645
Tetraethylammoniumnitrat
≥98.0% (NT), crystals
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 128,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C2H5)4N(NO3)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.26
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
217-725-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3918466
€ 128,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Tetraethylammoniumnitrat, ≥98.0% (NT)
Quality Segment
assay
≥98.0% (NT)
form
crystals
reaction suitability
core: ammonium
impurities
≤1% water
mp
~280 °C (dec.)
SMILES string
[O-][N+]([O-])=O.CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.NO3/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;2-1(3)4/h5-8H2,1-4H3;/q+1;-1
InChI key
JTJKNAJRGLQKDZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Tetraethylammonium nitrate can be used:
  • To prepare nitronium triflate by reacting with triflic anhydride for subsequent use as a nitrating agent for benzene.
  • To study the dependency of luminescence intensity of Eu3+ complexes on the nitrate anion concentration.
  • To prepare the lanthanum(III) complex named (NEt4)[La(ntfa)4] by reacting with La(NO3)3·6H2O, NaOH and 4,4,4-trifluoro-1-(2-naphthyl)-1,3-butanedion.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
868848660593902
description
≥98.0% (NT)
description
≥97.0% (NT)
description
≥98.0%
description
≥99.0% (NT)
assay
≥98.0% (NT)
assay
≥97.0% (NT)
assay
≥98.0%
assay
≥99.0% (NT)
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
-
form
crystals
form
crystals
form
crystals
form
crystals
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
~280 °C (dec.)
mp
-
mp
-
mp
141-144 °C
impurities
≤1% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
pictograms
Flame over circleExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)