Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 44,30 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOC6H4CH2CH(NH2)COOC(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
237.29
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
240-902-3
Beilstein/REAXYS Number:
2696011
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥99.0% (NT)
form
crystals
optical activity
[α]20/D +25±1°, c = 2% in ethanol
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
141-144 °C
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C13H19NO3/c1-13(2,3)17-12(16)11(14)8-9-4-6-10(15)7-5-9/h4-7,11,15H,8,14H2,1-3H3/t11-/m0/s1
InChI key
DIGHFXIWRPMGSA-NSHDSACASA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?