Wichtige Dokumente
W355909
γ-Terpinen
≥95%, FG
Synonym(e):
1-Isopropyl-4-methyl-1,4-cyclohexadien, p-Mentha-1,4-dien
Größe auswählen
€ 47,40
Voraussichtliches Versanddatum19. März 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 47,40
Voraussichtliches Versanddatum19. März 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Dampfdichte
4.7 (vs air)
Dampfdruck
~0.7 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥95%
Brechungsindex
n20/D 1.474 (lit.)
bp
182 °C (lit.)
Dichte
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
herbaceous; citrus
SMILES String
CC(C)C1=CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,7-8H,5-6H2,1-3H3
InChIKey
YKFLAYDHMOASIY-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
124.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
51.6 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?