Wichtige Dokumente
452378
Tellur
shot, ≤2 mm, 99.999% trace metals basis
Synonym(e):
Tellurium element
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99.999% trace metals basis
Form
shot
Widerstandsfähigkeit
5.8-33 μΩ-cm, 20°C
Partikelgröße
≤2 mm
bp
990 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
450 °C (lit.)
Dichte
6.24 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Te]
InChI
1S/Te
InChIKey
PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Sonstige Hinweise
Zubehör
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 4 - Lact. - Repr. 1B - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)