Merck
86146
Sigma-Aldrich
Sulfobernsteinsäure-dihexylester Natriumsalz -Lösung
technical, ~80% in H2O
Synonym(e):
Dihexyl-natrium-sulfosuccinat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H29NaO7S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
388.45
Beilstein:
3818241
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Beschreibung
anionic
Qualität
technical
Mol-Gew.
388.45 g/mol
Konzentration
~80% in H2O
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
Verunreinigungen
~5% ethanol
Dichte
1.121 g/mL at 20 °C
1.121 g/mL at 20 °C
SMILES String
[Na+].CCCCCCOC(=O)CC(C(=O)OCCCCCC)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H30O7S.Na/c1-3-5-7-9-11-22-15(17)13-14(24(19,20)21)16(18)23-12-10-8-6-4-2;/h14H,3-13H2,1-2H3,(H,19,20,21);/q;+1/p-1
InChIKey
WVFDILODTFJAPA-UHFFFAOYSA-M
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1