Wichtige Dokumente
85625
Spiro[2.4]hepta-4,6-dien
≥95.0% (GC)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95.0% (GC)
Form
liquid
Dichte
0.92 g/mL at 20 °C (lit.)
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C1CC12C=CC=C2
InChI
1S/C7H8/c1-2-4-7(3-1)5-6-7/h1-4H,5-6H2
InChIKey
KPDOKSJMJMDRQA-UHFFFAOYSA-N
Vorsicht
Hinweis zur Analyse
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
59.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
15 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?