Merck
83125
Sigma-Aldrich
1-(2-Pyrimidyl)-piperazin -dihydrochlorid
≥96.0% (HPLC)
Synonym(e):
2-(1-Piperazinyl)-pyrimidin -dihydrochlorid, 2-Piperazino-pyrimidin -dihydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H12N4 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
237.13
Beilstein:
151178
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥96.0% (HPLC)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
282-287 °C (lit.)
282-287 °C
SMILES String
Cl[H].Cl[H].C1CN(CCN1)c2ncccn2
InChI
1S/C8H12N4.2ClH/c1-2-10-8(11-3-1)12-6-4-9-5-7-12;;/h1-3,9H,4-7H2;2*1H
InChIKey
ZNZGJSLHXOMREP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)