Merck
83086
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-methyl-imidazolium-methylsulfat
≥97.0% (HPLC)
Synonym(e):
BMIMMeSO4
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H18N2O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥97.0% (HPLC)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.476-1.482
Dichte
1.21 g/mL at 20 °C
SMILES String
COS([O-])(=O)=O.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.CH4O4S/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;1-5-6(2,3)4/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
InChIKey
MEMNKNZDROKJHP-UHFFFAOYSA-M
Sonstige Hinweise
Halogen free ionic liquid[1][2]
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
T. Itoh et al.
Chemistry Letters (Jpn), 32, 654-654 (2003)
J.S. Yadav et al.
New. J. Chem., 27, 462-462 (2003)