Merck
363073
Poly(vinylalkohol)
average Mw 31,000-50,000, 87-89% hydrolyzed
Synonym(e):
PVA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[-CH2CHOH-]n
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352104
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
crystalline powder, crystals or granules, powder
mol wt
average Mw 31,000-50,000
feature
hydrophilic
falling ball
5.2-6.2 cP, 4 % in H2O(20 °C)(lit.)
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
InChI key
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
General description
Poly(vinyl alcohol) (PVA) is a vinyl based water soluble polymer that can be used as a non-ionic surface active agent. It can also be used as a biodegradable polymer and can be incorporated in adhesives, coatings, textiles ceramics and cosmetics. Its properties include good transparency, chemical resistance, toughness and anti-electrostatic properties.
Application
PVA can be used in the preparation of microspheres which can be further used as biodegradable microcarriers.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(vinylalkohol)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)