Wichtige Dokumente
809985
1,3-Propansulton
battery grade, ≥99%, acid <200 ppm, H2O <100 ppm
Synonym(e):
3-Hydroxypropansulfonsäure-γ-sulton
Empfohlene Produkte
Qualität
battery grade
Qualitätsniveau
Beschreibung
Acid content: <10 ppm
Assay
≥99%
Form
powder
Verunreinigungen
≤100 ppm H2O
≤200 ppm acid
bp
180 °C/30 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
30-33 °C (lit.)
Dichte
1.392 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
O=S1(OCCC1)=O
InChI
1S/C3H6O3S/c4-7(5)3-1-2-6-7/h1-3H2
InChIKey
FSSPGSAQUIYDCN-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
Due to the adverse impact of the continued use of fossil fuels on the earth’s environment and climate, researchers have been asked to develop new approaches for producing power using renewable sources like wind and solar energy
Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.