Wichtige Dokumente
808598
CLAmP
Synonym(e):
N-Methoxy-N-methyl-1H-pyrrole-1-carboxamide, Heller-Sarpong Reagent
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Brechungsindex
n/D 1.510
Dichte
1.126 g/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(N(OC)C)N1C=CC=C1
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-8(11-2)7(10)9-5-3-4-6-9/h3-6H,1-2H3
InChIKey
NLSJGNBOCVXWHS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F
Flammpunkt (°C)
110 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Verwandter Inhalt
Professor Heller's research focuses on mild acylation reactions using carbonylimidazole-derived reagents.