Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 134,00 |
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 464,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH2=CHCH2COOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
223-076-9
Beilstein/REAXYS Number:
1741732
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.409 (lit.)
bp
112 °C (lit.)
density
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
allyl, ester
SMILES string
COC(=O)CC=C
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-4-5(6)7-2/h3H,1,4H2,2H3
InChI key
GITITJADGZYSRL-UHFFFAOYSA-N
General description
Methyl 3-butenoate is an olefin ester. It is reported to undergo Iron carbonyl-promoted isomerization to afford α, β-unsaturated esters. It is one of the reaction products formed during flash vacuum thermolysis of (−)-cocaine. The H2 and CH4 chemical ionization mass spectra of methyl 3-butenoate has been reported.
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
68.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
20 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?