808458
2-Hydroxy-5-N-methacrylamidobenzoic acid
Synonym(e):
2-hydroxy-5-[(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)amino] benzoic acid, N-Methacryloyl-5-aminosalicylic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>95% (HPLC)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
206-211 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC1=CC=C(NC(C(C)=C)=O)C=C1C(O)=O
InChI
1S/C11H11NO4/c1-6(2)10(14)12-7-3-4-9(13)8(5-7)11(15)16/h3-5,13H,1H2,2H3,(H,12,14)(H,15,16)
InChIKey
XEYLAWVXYZUVDD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable