Fortfahren mit
A3537
5-Aminosalicylsäure
powder, ≥99%
Synonym(e):
5-AS, 5-Amino-2-hydroxy-benzoesäure, Mesalazin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 204,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 611,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2NC6H3-2-(OH)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
153.14
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
201-919-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2090421
€ 204,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
5-Aminosalicylsäure, ≥99%
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
color
off-white to gray
mp
275-280 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M HCl: 50 mg/mL, clear, yellow to brown
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1ccc(O)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
InChI key
KBOPZPXVLCULAV-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
5-Aminosalicylsäure ist ein Peroxidasesubstrat, geeignet für den Einsatz in ELISA-Verfahren. Dieses Substrat bildet ein lösliches braunes Endprodukt, das spektralphotometrisch bei 450 nm ausgelesen werden kann. Die Reaktion kann mit 3 N NaOH gestoppt und bei 550 nm ausgelesen werden.
5-Aminosalicylic acid (5-ASA) has been used:
  • to synthesize 5-formyl-aminosalicylate-inulin to quantify its release during in vitro digestion and fermentation and compare the in vitro fermentation properties of the conjugated inulin to native inulin
  • in cell adhesion assay to study its effects on E-cadherin glycosylation and membranous turnover[1]
  • to evaluate its effects on the neutrophilic inflammation index (NII) phenotype to study the effectiveness of the high cholesterol diet-gut inflammation (HCD-GI) platform[2]
Biochem/physiol Actions
5-Aminosalicylic acid (5-ASA) is a first-line medicine, used to treat inflammatory bowel diseases like ulcerative colitis (UC).[3][4] It has a high-efficiency rate in maintenance and induction of remission.[5] 5-ASA is an active component of sulfasalazine and also consists of the carbohydrate polymer, inulin.[3] It might exhibit anti-oxidant activity to lessen tissue injury. 5-ASA is vital for the prevention of T cell activation and proliferation.[5] It negatively regulates cyclooxygenase and lipoxygenase pathways and lowers the formation of prostaglandins and leukotrienes.[5] 5-ASA stimulates the membranous expression of E-cadherin and boosts intercellular adhesion.[1]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A798091392705Y0000297
Mesalamin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1392705
Mesalamin
Mesalazin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000297
Mesalazin
assay
≥99%
assay
95%
assay
-
assay
-
Gene Information
human ... ALOX5(240), PPARG(5468), PTGS1(5742), PTGS2(5743)
Gene Information
human ... ALOX5(240), PPARG(5468), PTGS1(5742), PTGS2(5743)
Gene Information
human ... ALOX5(240), PPARG(5468), PTGS1(5742), PTGS2(5743)
Gene Information
human ... ALOX5(240), PPARG(5468), PTGS1(5742), PTGS2(5743)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
form
powder
form
powder with small lumps
form
-
form
-
solubility
1 M HCl: 50 mg/mL, clear, yellow to brown
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Aminosalicylsäure
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)