Wichtige Dokumente
799548
L-Lactic acid-3-13C
99 atom % 13C, 98% (CP), ≥99% (Chiral Purity)
Synonym(e):
2-Hydroxypropanoic acid-3-13C
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (Chiral Purity)
98% (CP)
Form
solid
Grünere Alternativprodukt-Bewertung
old score: 45
new score: 14
Find out more about DOZN™ Scoring
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Less Hazardous Chemical Syntheses
Design for Energy Efficiency
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Methode(n)
bio NMR: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Massenverschiebung
M+1
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[13CH3][C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1+1
InChIKey
JVTAAEKCZFNVCJ-IJGDANSWSA-N
Allgemeine Beschreibung
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?