Wichtige Dokumente
797820
2-{3-[ω-Methylpoly(dimethylsiloxane)-α-yl]propoxy}ethyl {2-[(2-methylprop-2-enoyl)oxy]ethyl}carbamate
contains ≤500 ppm phenothiazine as inhibitor
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
C12H20NO5[C2H6OSi]nC2H6Si-R
UNSPSC-Code:
12162002
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Enthält
≤500 ppm phenothiazine as inhibitor
Dichte
0.973 at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
UV curable PDMS based monomer for silicone hydrogel application in medical devices.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)