Merck
797243
4,7-Dibromo-5,6-difluoro-2,1,3-benzothiadiazole
Synonym(e):
bb-F2BT
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6Br2F2N2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
329.95
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
Assay:
97% (HPLC)
Form:
fibers
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
97% (HPLC)
Quality Segment
form
fibers
mp
150-155 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC1=C(Br)C2=NSN=C2C(Br)=C1F
InChI
1S/C6Br2F2N2S/c7-1-3(9)4(10)2(8)6-5(1)11-13-12-6
InChI key
HFUBKQHDPJZQIW-UHFFFAOYSA-N
Application
Fluorinated benzothiadiazole-based conjugated polymers for high open-circuit voltage in organic photovoltaics.
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)