Merck
764086
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole
95%
Synonym(e):
5-Bromobenzo[c][1,2,5]thiadiazole
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H3BrN2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
55-60 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Brc1ccc2nsnc2c1
InChI
1S/C6H3BrN2S/c7-4-1-2-5-6(3-4)9-10-8-5/h1-3H
InChIKey
LLCRUZDFDGTAAN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable