Merck
797197
Sigma-Aldrich
1-methyl-4-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]piperazine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H29BN2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
316.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solid
SMILES String
CN1CCN(CC1)Cc2ccc(cc2)B3OC(C)(C)C(C)(C)O3
InChI
1S/C18H29BN2O2/c1-17(2)18(3,4)23-19(22-17)16-8-6-15(7-9-16)14-21-12-10-20(5)11-13-21/h6-9H,10-14H2,1-5H3
InChIKey
CYEYLYGHCOHIDC-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)