Merck
797138
Sigma-Aldrich
4-Ethynyl-1-methyl-1H-pyrazole
Größe auswählen
1 G
€ 535,00
€ 535,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 535,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
106.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 535,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solid
Qualitätsniveau
SMILES String
C#CC1=CN(C)N=C1
InChI
1S/C6H6N2/c1-3-6-4-7-8(2)5-6/h1,4-5H,2H3
InChIKey
RACKOVAPLUVOJA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)