Wichtige Dokumente
795704
Molybdenum tris(1-(methoxycarbonyl)-2-(trifluoromethyl)ethane-1,2-dithiolene)
Synonym(e):
Mo(tfd-CO2Me)3
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
SMILES String
COC(C(C(C(F)(F)F)=S)=S)=O.COC(C(C(C(F)(F)F)=S)=S)=O.COC(C(C(C(F)(F)F)=S)=S)=O.[Mo]
InChI
1S/3C5H3F3O2S2.Mo/c3*1-10-4(9)2(11)3(12)5(6,7)8;/h3*1H3;
InChIKey
YSIYZRQJNOJKAX-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)