Über diesen Artikel
isotopic purity
≥99 atom % 13C
assay
≥98% (CP)
form
gas
contains
hydroquinone as stabilizer
mass shift
M+1
storage temp.
room temp
SMILES string
[13CH2]1CO1
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3-1/h1-2H2/i1+1
InChI key
IAYPIBMASNFSPL-OUBTZVSYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), contains hydroquinone as stabilizer | description 99 atom % 13C | description 2 M in tert-butyl methyl ether, ≥99 atom % 13C, contains copper as stabilizer | description 99 atom % 13C |
| assay ≥98% (CP) | assay 99% (CP) | assay - | assay - |
| mass shift M+1 | mass shift M+1 | mass shift M+1 | mass shift M+1 |
| isotopic purity ≥99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity ≥99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C |
| form gas | form - | form solution | form solid |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| contains hydroquinone as stabilizer | contains - | contains copper as stabilizer | contains - |
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Chem. Unst. Gas A - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Muta. 1B - Press. Gas Liquefied gas - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Nervous system, Respiratory system
Lagerklasse
2A - Gases
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-4.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-20 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
35003-18-0
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?