Merck
89700
Toluol-3,4-dithiol
for spectrophotometric det. of Mo, Sn, W, and also Ag and Re, ≥97.0%
Synonym(e):
3,4-Dimercapto-toluol, 4-Methyl-1,2-benzoldithiol, ‘Dithiol’
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3C6H3(SH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.27
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-828-3
Beilstein/REAXYS Number:
1635270
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC), ≥97.0%
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC), ≥97.0%
form
solid
quality
for spectrophotometric det. of Mo, Sn, W, and also Ag and Re
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
bp
135-137 °C/17 mmHg (lit.)
mp
30-33 °C (lit.), 27-32 °C
density
1.179 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cc1ccc(S)c(S)c1
InChI
1S/C7H8S2/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4,8-9H,1H3
InChI key
NIAAGQAEVGMHPM-UHFFFAOYSA-N
General description
Toluene-3,4-dithiol with molybdenum(VI) in mineral acid forms dark-green coloured complex. It is purified by vacuum distillation under nitrogen.
Application
Toluene-3,4-dithiol may be suitable as colorimetric reagent for the determination of technetium using spectrophotometry.
Other Notes
Reagens für den spektrophotometrischen Nachweis von Mo, Sn, W und auch Ag und Re
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Toluol-3,4-dithiol
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)