Merck
77983
Sigma-Aldrich
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Tridecafluornonylazid
≥97.0%
Synonym(e):
1H,1H,2H,2H,3H,3H-Perfluornonylazid, 3-(Perfluorhexyl)-propylazid, 9-Azido-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluor-nonan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H6F13N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
403.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥97.0%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.342
SMILES String
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C9H6F13N3/c10-4(11,2-1-3-24-25-23)5(12,13)6(14,15)7(16,17)8(18,19)9(20,21)22/h1-3H2
InChIKey
DQEDVGBNEFVPEU-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Produkt der Fluorous Technologies, Inc. Der Gebrauch dieses Produktes kann durch folgende Patente geschützt sein: US 6,156,896; US 5,859,247; US 5,777,121 und US 6,673,539.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)