Merck
779644
Sigma-Aldrich
3-Azido-benzoesäure-methylester -Lösung
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H7N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.16
Beilstein:
3271617
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
liquid
Konzentration
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
Verunreinigungen
≤2.0% water
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
COC(=O)c1cccc(c1)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C8H7N3O2/c1-13-8(12)6-3-2-4-7(5-6)10-11-9/h2-5H,1H3
InChIKey
BSQWYELDCUXPSJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Review[1]
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-27.4 °F
Flammpunkt (°C)
-33 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Stefan Bräse et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 44(33), 5188-5240 (2005-08-16)
Since the discovery of organic azides by Peter Griess more than 140 years ago, numerous syntheses of these energy-rich molecules have been developed. In more recent times in particular, completely new perspectives have been developed for their use in peptide