Merck
779296
Sigma-Aldrich
(R)-1-[(SP)-2-(Dicyclohexylphosphino)ferrocenyl]ethyldi-tert-butylphosphinpalladium(II)dichlorid
≥97%
Synonym(e):
(SP-4-3)-[(2R)-1-[(1R)-1-[Bis-(1,1-dimethylethyl)-phosphino-P]ethyl]-2-(dicyclohexylphosphino-P)-ferrocen]-dichloropalladium (nach to CAS), Josiphos SK-K319-1a
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C32H52Cl2FeP2Pd
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
731.87
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥97%
Form
powder
Optische Reinheit
ee: ≥99%
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
[Fe].Cl[Pd]Cl.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C27H47P2.C5H5.2ClH.Fe.Pd/c1-21(29(26(2,3)4)27(5,6)7)24-19-14-20-25(24)28(22-15-10-8-11-16-22)23-17-12-9-13-18-23;1-2-4-5-3-1;;;;/h14,19-23H,8-13,15-18H2,1-7H3;1-5H;2*1H;;/q;;;;;+2/p-2/t21-;;;;;/m1...../s1
InChIKey
APAIEFHTZXGGLM-RPDSBUJNSA-L
Allgemeine Beschreibung
Verkauf in Zusammenarbeit mit Solvias AG
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)