Merck
778575
Sigma-Aldrich
(S)-3,3′-Dibrom-2,2′-dimethoxy-1,1′-binaphthalin
Synonym(e):
(S)-3,3′-Dibrom-2,2′-dimethoxy-1,1′-binaphthyl
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H16Br2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
472.17
Beilstein:
4712473
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
SMILES String
COc1c(Br)cc2ccccc2c1-c3c(OC)c(Br)cc4ccccc34
InChI
1S/C22H16Br2O2/c1-25-21-17(23)11-13-7-3-5-9-15(13)19(21)20-16-10-6-4-8-14(16)12-18(24)22(20)26-2/h3-12H,1-2H3
InChIKey
DFTUKDIMHCCQIT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)