776505
4-Hydroxybenzylamine
Synonym(e):
4-(Aminomethyl)phenol
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
123-128 °C
SMILES String
NCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H9NO/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4,9H,5,8H2
InChIKey
RQJDUEKERVZLLU-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable